Läs mer
Lantan(III)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3756647 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10224751
Brand: Thermo Scientific Acros 193291000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
Molekylformel La2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200.0°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2315.0°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.94% min. (La2O3) TREO base
Linjär formel La2O3
Merck Index 15,5414
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förlust vid tändning 2.0 % max. (1000°C)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.