Läs mer
Lanthan(III)oxid, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11396328
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396328 50 g 50g
11306338 250 g 250g
11386328 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011264.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lantan(III)oxid används som en prekursor till LAMOX snabba jonledare och supraledare. Det används också vid tillverkning av optiska glas, piezoelektriska och termoelektriska material. Den är också användbar för röntgenavbildningsförstärkande skärmar, fosforer samt dielektrisk och ledande keramik. Dessutom används den som en katalysator för att åstadkomma vissa organiska omvandlingar. Det är en av de aktiva ingredienserna och kan användas i termoelektriska och piezoelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
Molekylformel La2O3
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2307°C
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute acid.
Formel vikt 325.82
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.51 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.