Läs mer
Lanthanum(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Produktkod. 11374987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374987 25 g 25g
11384987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041990.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14913-14-5
Molekylformel LaO4P
Molekylvikt (g/mol) 233.88
MDL-nummer MFCD00150248
InChI-nyckel LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)fosfat
LEDER [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) phosphate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 233.88 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.