Läs mer
Lantan(III)fosfathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364798
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 11364798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043125.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14913-14-5
Molekylformel LaO4P
Molekylvikt (g/mol) 233.88
MDL-nummer MFCD00150248
InChI-nyckel LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)fosfat
LEDER [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) phosphate hydrate
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Formel vikt 233.88 (Anhydrous)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.