Learn More
Lanthanum(III) sulfate, anhydrous, 99.9% (REO)
Código de producto. 11493820
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11493820 250 g 250g
11483820 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11493820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089760.30
 Restricted Item
Beräknad leverans: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10099-60-2 | La2O12S3 | 565.979 g/mol
Used for atomic weight determinations for lanthanum. Also used as catalyst and in electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10099-60-2
Molecular Formula La2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 565.979
MDL Number MFCD00011070
InChI Key VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
PubChem CID 159259
IUPAC Name lanthanum(3+);trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Especificaciones
Melting Point 1150°C (decomposition)
Color White
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.60 g/mL
Merck Index 14,5363
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 566
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum (III) sulfate, Anhydrous
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.