Läs mer
Lantan(III)sulfat, vattenfritt, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080526
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11483820
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089760.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10099-60-2 | La2O12S3 | 565.979 g/mol
Används för atomviktsbestämningar för lantan. Används även som katalysator och inom elektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-60-2
Molekylformel La2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 565.979
MDL-nummer MFCD00011070
InChI-nyckel VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
PubChem CID 159259
IUPAC-namn lantan(3+);trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) sulfate
Smältpunkt 1150°C (decomposition)
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 566
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.60 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.