Läs mer
Lanthanum(III) sulfate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11374768
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374768 100 g 100g
11384768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043106.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57804-25-8 | La2O12S3 | 565.98 g/mol
Används som färgämne eller laboratoriereagens. Det används också främst i specialglas, fosfor, vattenrening och katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57804-25-8
Molekylformel La2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 565.98
MDL-nummer MFCD00011070
InChI-nyckel VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn dilantan(3+)trisulfat
LEDER [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) sulfate hydrate
Smältpunkt White heat (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 566.00 (anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.821
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.