Läs mer
Lantan(III)-sulfid, 99 % (REO)
Produktkod. 11388077
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388077 10 g 10g
11378077 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022655.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 12031-49-1 | La2S3 | 373,99 g/mol
Lantan(III)sulfid används som prekursor vid framställning av galliumlantansulfid och strontiumlatansulfid. Det används även vid glastillverkning. Den är dopad med andra metaller och används i optiska fibrer. Den används också som optisk omkoppling, hög effektleverans, akustooptiska enheter, luftstyrande fibrer, fibersensorer och mid-IR-enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-49-1
Molekylformel La2S3
Molekylvikt (g/mol) 373.99
MDL-nummer MFCD00016168
InChI-nyckel YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
PubChem CID 165996
IUPAC-namn lantan(3+);trisulfid
LEDER [S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) sulfide
Smältpunkt 2100° (dammsugare)
Färg Ljusgul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Odör Som ruttna ägg
Analysprocentintervall 99% (REO)
Densitet 4.911
Formel vikt 374.02
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.