Learn More
Lanthanum Nickel eutectic pieces, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum Nickel eutectic pieces |
| Smältpunkt | 480°C |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | La:Ni; 88:12 wt% |
| Kvantitet | 50 g |
| Känslighet | Air and moisture sensitive |
| Form | Pieces |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| MDL-nummer | MFCD00198177 |
| UN-nummer | UN3178 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Show More |