Läs mer
Lantannickel, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11356348
Change view
Kvantitet:
50 g
5 x 50 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356348 50 g 50g
11346348 5 x 50 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011271.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432,37 g/mol
Lantannickel fungerar som en supraledande intermetallisk fas i lantannickelboronitrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12196-72-4
Molekylformel LaNi5
Molekylvikt (g/mol) 432.37
MDL-nummer MFCD00198177
InChI-nyckel BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC-namn lantan; nickel
LEDER [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum nickel
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Form Pjäser
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Reagerar med vatten vid 0 °C.
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum, compoundwith nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.