Läs mer
Lanthanum Nitrate, 6-Hydrate, BAKER™, J.T. Baker™
Produktkod. 15538814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538814 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
1 options
Produktkod. 15538814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer P35405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum Nitrate
Namnnotering 6-Hydrate
CAS 10277-43-7
Kvantitet 100 g
Molekylformel H12LaN3O15
MDL-nummer MFCD00149751
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
InChI-nyckel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn lanthanum(3+);trinitrate;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 433.01
PubChem CID 16211478
Formel vikt 433.03
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle