Läs mer
Lanthanum Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 126°C/1013 hPa (Decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum Nitrate Hexahydrate |
| Smältpunkt | 69.9°C |
| CAS | 10277-43-7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | La(NO3)3 · 6 H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149751 |
| Synonym | Lanthanum nitrate hexahydrate, Lanthanum nitrate hexahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.01 |
| Kvalitet | Research |