Läs mer
Lanthannitrathexahydrat, TRC
Codice prodotto. 30477974
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Codice prodotto. Kvantitet
30477974 1 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30477974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL1750581G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Lanthanum Nitrate Hexahydrate
CAS 10277-43-7
Kvantitet 1 g
Molekylformel La . 3NO3 . 6H2O
InChI formel InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
LEDER O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn lantan(3+); trinitrat; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 433.01
Formel vikt 432.9332
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.