Läs mer
Lanthannitrathexahydrat, TRC
Produktkod. 30480373
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30480373 10 g
1 options
Produktkod. 30480373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17505810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum Nitrate Hexahydrate
CAS 10277-43-7
Kvantitet 10 g
Molekylformel La . 3NO3 . 6H2O
InChI formel InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
LEDER O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn lantan(3+); trinitrat; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 433.01
Formel vikt 432.9332