Läs mer
Lanthannitrathexahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10277-43-7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | La . 3NO3 . 6H2O |
| InChI formel | InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;; |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | lantan(3+); trinitrat; Hexahydrat |
| Formel vikt | 432.9332 |