Läs mer
Lantannitratfrisättningsmedel: 1 % La (från oxid) i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30003064
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003064 100 ml
30003170 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30003064 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMLAN1P100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lanthanumnitratfrisättningsmedel: 1 % La (från oxid) i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Lanthanum
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel La
Koncentration 1%
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
LEDER [La]
IUPAC-namn lantan
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 138.906
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 138.906 g/mol