Läs mer
Lantannitratlösning enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Produktkod. 11414699 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11414699
Brand: Reagecon 1048001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stabil produkt med hög renhet utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP) inklusive användning vid identifiering av reaktioner hos joner och funktionella grupper (2.3.1), och användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Högren, stabil produkt utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP).
  • Tillämpningar inkluderar användning i identifieringsreaktioner av joner och funktionella grupper (2.3.1), och användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • Noggrann, stabil och reproducerbar.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Teknik EP Testing
Kvantitet 1 l