Läs mer
Lantannitratlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980444 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12980444 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12980444 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 110 1000
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
CAS 33820-53-0
Analyt- eller komponentnamn Lanthanum chloride solution.
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1114001
Molekylformel C15H23N3O4
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Element Lanthanum Chloride
IUPAC-namn 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylanilin
Molekylvikt (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:82189
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum nitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1048001
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P391-Samla upp spill.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: anthanum nitrate, hexahydrate