Läs mer
Lantanoxid, 99,99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11447855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447855 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11447855 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521460410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 10g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
High-purity grade lanthanum oxide suitable for research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum Oxide
CAS 1312-81-8
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 325.82 g/moL
Formel vikt 325.82