Läs mer
Lanthanum Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10487640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10487640 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10487640 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/0510/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Smältpunkt 2315°C
CAS 1312-81-8
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel La2O3
MDL-nummer 11071
Formel vikt 325.82g/mol
Förpackning Plastic powder jar