Läs mer
Lantanpulver, -200 mesh, 99,9% (REO)
Produktkod. 15412557
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412557 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15412557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045908.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-91-0 | La | 138,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-91-0
Molekylformel La
Molekylvikt (g/mol) 138.91
MDL-nummer MFCD00011066
InChI-nyckel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-namn lantan
LEDER [La]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum powder
Färg Silver
Kvantitet 25 g
Maskstorlek −200 Mesh
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3089
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.