Läs mer
Lanthanstav, 6,35 mm (0,25 tum) i diameter, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11313828
Change view
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313828 10 mm 10mm
11343828 25 mm 25mm
11333828 50 mm 50mm
11323828 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11313828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040292.HF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Form: Ca. 0,20 g/mm, Gjuten stång, diametern är ungefärlig | CAS: 7439-91-0 | La | 138,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-91-0
Molekylformel La
Molekylvikt (g/mol) 138.91
MDL-nummer MFCD00011066
InChI-nyckel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-namn lantan
LEDER [La]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum
Färg Silver-Vit
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Utseende Silvery-white rod
Kvantitet 10 mm
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Form Cast Rod
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.