Läs mer
Lantan Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2-5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| La | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
| Kvantitet | 30 mL |
Säkerhet och hantering
- 1000
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.