Läs mer
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17929299
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17929299 50 ml
17958379 100 ml
17968879 250 ml
17977769 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17929299 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPLAN50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lanthanum
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel La
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
LEDER [La]
IUPAC-namn lantan
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 138.906
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 138.906 g/mol