Läs mer
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum |
| CAS | 7439-91-0 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Lanthanum |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | La |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | La |
| InChI formel | InChI=1S/La |
| Visa mer |