Läs mer
Lanthanstandard: La @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Product Code. 30312841
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Unit Size:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
30312841 100 ml 100ml
30314955 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30312841 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGTLAN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Analyt- eller komponentnamn Lanthanum
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel La
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym La
InChI formel InChI=1 S/La
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [La]
Element La
IUPAC-namn lantan
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 138.906
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 138.906