Läs mer
Lantanstandard: La @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17934346
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934346 50 g
17941886 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17934346 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOLA500050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lanthanstandard: La @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Lanthanum
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel La
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
LEDER [La]
IUPAC-namn lantan
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 138.906
Kvantitet 50 g
Formel vikt 138.906 g/mol