Läs mer
Lantantrifluormetansulfonat, vattenfritt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365475
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365475 25 g 25g
11355475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19657.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52093-26-2 | C3F9LaO9S3 | 586.095 g/mol
Lantantrifluormetansulfonat används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder. Det är en effektiv katalysator för Baylis-Hillman-reaktionen. Det katalyserar också Michael-tillsatser till metylvinylketon i vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Lantantrifluormetansulfonat används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder. Det är en effektiv katalysator för Baylis-Hillman-reaktionen. Det katalyserar också Michael-tillsatser till metylvinylketon i vatten.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52093-26-2
Molekylformel C3F9LaO9S3
Molekylvikt (g/mol) 586.095
MDL-nummer MFCD00077560
InChI-nyckel WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
IUPAC-namn lantan(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum trifluoromethanesulfonate
Namnnotering anhydrous
Linjär formel (CF3SO3)3La
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 9009103
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 586.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.