Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Cellulär analys Lysisbuffert
Produktkod. 10585865
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10585865 100 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10585865 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV5598
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysisbuffert är speciellt framtagen för användning med LanthaScreen™ Cellulära analyser.
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysisbuffert är speciellt framtagen för användning med LanthaScreen™ Cellulära analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cell Lysis Buffer
Kvantitet 100 mL
Produkttyp Lysisbuffert
Beskrivning LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer, 100mL, Liquid, Store at 4°C, Cell Lysis Buffer, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Volym (metrisk) 100 mL
Koncentration 20 mM (Tris HCl), 150 mM (NaCl), 500 mM (NaF), 5 mM (EDTA) and 1% (NP-40)
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, other cellular pathway assay products
Fysisk form Liquid
Innehåll och lagring LanthaScreen™ Cellular Assay Lysisbuffert skickas och förvaras vid 4 °C.
Buffert Celllysbuffert
Formulering 20mM Tris HCl (pH 7.5), 150mM NaCl, 500mM NaF, 5mM EDTA, and 1% NP-40
Frakt skick Våt is
Produktlinje LanthaScreen