Läs mer
Invitrogen™ LanthaScreen™ Cellulär analyslysbuffert (6X)
Beskrivning
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis-buffert är speciellt framtagen för användning med LanthaScreen™ cellulära analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cellular Assay Lysis Buffer |
| Kvantitet | 6 mL |
| Produkttyp | Lysisbuffert |
| Beskrivning | LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer, 6mL, Liquid, 6X Concentration, 4°C Storage, For use with Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification and Validation, LanthaScreen™ Nuclear Receptor Cofactor Interaction Assays |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Koncentration | 6X |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation |
| För användning med (utrustning) | LanthaScreen Cellular Assays |
| Fysisk form | Liquid |
| Innehåll och lagring | LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lyseringsbuffert skickas och lagras vid 4 °C. |
| Visa mer |