Läs mer
Invitrogen™ LanthaScreen™ Elite Tb-anti-HIS Antibody
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis.
13070.00 SEK - 170300.00 SEK
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
10476768
|
Invitrogen™
PV5863 |
25 μg |
13070.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
10326318
|
Invitrogen™
PV5895 |
1 mg |
170300.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity. The Elite Tb-anti-HIS-tag antibody is a specialized antibody with a broader HIS-tag binding performance than our traditional Tb-anti-HIS-tag antibody.
Specifications
| 340/490, 520 nm |