Läs mer
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Kvantitet:
1 mg
25μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ett allmänt reagens för användning vid analysutveckling, Europium-Streptavidin binder till biotinylerade peptider eller fysiologiska proteinsubstrat.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | Se analysintyget |
| Konjugera | Alexa Fluor 647, Europium |
| Kvantitet | 25μ g |
| Innehåll och lagring | Europium-märkt Streptavidin i HEPES-buffrad saltlösning. Förvara vid -20 °C. |
| Analysinträde | Biokemisk bindning/kinetisk |
| Excitation/Emission | 340/615, 665 nm |
| Frakt skick | Torr is |
| Målinträde | ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2K2, M PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, K60B4, K65B4, K6504, 3 CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E T5FIT, S21 ABLE, Y21ABLE, Y21A T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Visa mer |