Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ LRRK2 G2019S [pSer935] Cellulär analyssats
Beskrivning
De LanthaScreen™ LRRK2 G2019S [pSer935] Cellular Assay Kit kombinerar flexibiliteten hos BacMam-genleveranssystemet med robustheten och kraften hos vår LanthaScreen™ TR-FRET-teknik. Det tillåter forskare att förhöra fosforylering vid serin 935 på ett sjukdomsrelevant mutant (G2019S) Leucine-Rich Repeat Kinase-2 (LRRK2) protein i en mängd olika cellbakgrunder för att identifiera LRRK2 kinashämmare.
Detta analysformat ger ett bekvämt verktyg för uttryck av G2019S LRRK2-GFP-fusionsprotein i cellbakgrunden som du väljer. Den resulterande cellulära analysen kan användas för att identifiera LRRK2 G2019S-hämmare, vilket hjälper till vid Parkinsons sjukdom och andra forskningsfokus.
Detta kit ger tillräckligt med material för att utvärdera tekniken i en 384-brunnars platta; större storlekar av alla reagenser finns tillgängliga separat.
Satsen innehåller:
- LanthaScreen™ Tb-anti-LRRK2 [pSer935] antikropp, 5μ g
- BacMam LRRK2-GFP G2019S Reagens, 5 x 1 mL
- LanthaScreen™ 6X lyseringsbuffert, 6 ml
- Instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit
Ett kit för att förhöra vildtyp LRRK2-protein (kat. nr. A14685) finns också tillgängligt.
Fördelarna med denna analys inkluderar:
- Mer fysiologiskt relevant: cellbaserad LRRK2-kinasaktivitet och val av cellbakgrund
- Mer bekvämt: kompatibel med High Throughput Screening (HTS); LanthaScreen™ teknik minskar störningar och brus
- Sjukdomsrelevant: screena föreningsbibliotek för Parkinsons sjukdom-relevanta molekyler
Mer fysiologiskt relevant
De LanthaScreen™ Tb-Anti-LRRK2 [pSer935] Antikropp möjliggör undersökning av fosforylering vid serin 935 på LRRK2-proteinkinas. När du paras ihop med LRRK2 BacMam-reagenser har du friheten att välja den cellulära bakgrunden för din analys, inklusive primära celler. Detta möjliggör screening för potentiella hämmare av LRRK2-proteiner i deras naturliga komplex i en fysiologiskt relevant celltyp.
Mer bekvämt
Analyserna körs i ett helt homogent format med endast tillägg utan någon av de tvätt-, lysatöverförings- eller separationsprocedurer som krävs för traditionella metoder som Western blotting och ELISA , vilket gör denna analys idealisk för HTS-applikationer. De LanthaScreen™ teknologi ger alla fördelarna med TR-FRET ratiometrisk detektering, inklusive minskat databrus, mindre interferens från fluorescerande föreningar och hög känslighet, vilket resulterar i användningen av färre celler än traditionella västerländska eller ELISA metoder.
Sjukdomsrelevant
De LanthaScreen™ Tb-Anti-LRRK2 [pSer935] Antikropp kan användas av Parkinsons och andra sjukdomsforskare för att utföra HTS, cellbaserade analyser för att generera inhiberingskurvor (IC50) för deras föreningsbibliotek. Detta kommer att underlätta läkemedelsupptäckten genom att minska tiden till resultat från 4 timmar till vanligtvis 1,5 timmar jämfört med alternativa ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Cellbaserad analys |
| Analysinträde | Cellbaserad terbiummodifieringsaktivitet (övergående) |
| Celltillstånd | Celler ingår ej |
| Innehåll och lagring | •BacMam LRRK2-GFP G2019S, 5 x 1 mL (Förvaras vid °4 C) • LanthaScreen™ 6X lyseringsbuffert, 1 tub (förvaras vid 4° C) • LanthaScreen™ Tb-anti-LRRK2 [pSer935] antikropp, 1 rör (förvaras vid -°20 C) • Instrumentkontroll Tb TR-FRET Kit (förvaras vid 4 °C) • LanthaScreen™ LRRK2 [pSer935] G2019S Cellular Asasy Kit Protocol (Förvaras i rumstemperatur) |
| Beskrivning | LanthaScreen™ LRRK2 G2019S [pSer935] Cellular Assay Kit, 1 Kit, Fluorescent Detection Method, Kinases Druggable Target, LanthaScreen™ System, TR-FRET Readout, Room Temperature Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | TR-FRET |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Inkluderar | 5 tubes BacMam LRRK2-GFP G2019S 1mL, Store at 4°C, 1 tube LanthaScreen™ 6X Lysis Buffer, Store at 4°C, 1 Tube LanthaScreen™ Tb-anti-LRRK2 [pSer935] Antibody, Store at –20°C, 1 Instrument Control Tb TR-FRET Kit, Store at 4°C, |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Visa mer |