Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ LRRK2 [pSer935] Cellulär analyssats
Beskrivning
De LanthaScreen™ LRRK2 [pSer935] Cellular Assay Kit kombinerar flexibiliteten hos BacMam-genleveranssystemet med robustheten och kraften hos vår LanthaScreen™ TR-FRET-teknik. Det gör det möjligt för forskare att undersöka fosforylering vid serin 935 på ett vildtyp Leucine-Rich Repeat Kinase-2 (LRRK2) protein i en mängd olika cellbakgrunder för att identifiera LRRK2 kinashämmare.
Detta analysformat ger ett bekvämt verktyg för uttryck av LRRK2-GFP-fusionsprotein i cellbakgrunden som du väljer. Den resulterande cellulära analysen kan användas för att identifiera LRRK2 och mutanta hämmare, vilket underlättar forskningen om Parkinsons sjukdom och andra forskningsområden.
Detta kit ger tillräckligt med material för att utvärdera tekniken i en 384-brunnars platta; större storlekar av alla reagenser finns tillgängliga separat.
Satsen innehåller:
- LanthaScreen™ Tb-anti-LRRK2 [pSer935] antikropp, 5μ g
- BacMam LRRK2-GFP vildtypsreagens, 5 x 1 mL
- LanthaScreen™ 6X lyseringsbuffert, 6 ml
- Instrumentkontroll Terbium TR-FRET Kit
Ett kit för att förhöra ett mutant LRRK2-protein (kat. nr. A14686) finns också tillgängligt.
Fördelarna med denna analys inkluderar:
- Mer fysiologiskt relevant —cellbaserad LRRK2-kinasaktivitet och val av cellbakgrund
- Mer bekväm —kompatibel med High Throughput Screening (HTS); LanthaScreen™ teknik minskar störningar och brus
- Sjukdomsrelevanta —screeningföreningsbibliotek för Parkinsons sjukdomsrelevanta molekyler
Mer fysiologiskt relevant
De LanthaScreen™ Tb-Anti-LRRK2 [pSer935] Antikropp möjliggör undersökning av fosforylering vid serin 935 på LRRK2-proteinkinas. När du paras ihop med LRRK2 BacMam-reagenser har du friheten att välja den cellulära bakgrunden för din analys, inklusive primära celler. Detta möjliggör screening för potentiella hämmare av LRRK2-proteiner i deras naturliga komplex i en fysiologiskt relevant celltyp.
Mer bekvämt
Analyserna körs i ett helt homogent format med endast tillägg utan någon av de tvätt-, lysatöverförings- eller separationsprocedurer som krävs för traditionella metoder som Western blotting och ELISA , vilket gör denna analys idealisk för HTS-applikationer. De LanthaScreen™ teknologi ger alla fördelarna med TR-FRET ratiometrisk detektering, inklusive minskat databrus, mindre interferens från fluorescerande föreningar och hög känslighet, vilket resulterar i användningen av färre celler än traditionella västerländska eller ELISA metoder.
Sjukdomsrelevant
De LanthaScreen™ Tb-Anti-LRRK2 [pSer935] Antikropp kan användas av Parkinsons och andra sjukdomsforskare för att utföra HTS, cellbaserade analyser för att generera inhiberingskurvor (IC50) för deras föreningsbibliotek. Detta kommer att underlätta läkemedelsupptäckten genom att minska tiden till resultat från 4 timmar till vanligtvis 1,5 timmar. jämfört med alternativa ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Cellbaserad analys |
| Analysinträde | Cellbaserad terbiummodifieringsaktivitet (övergående) |
| Celltillstånd | Celler ingår ej |
| Innehåll och lagring | •BacMam LRRK2-GFP, 5 x 1 mL (Förvaras vid °4 C) • LanthaScreen™ 6X lyseringsbuffert, 1 tub (Förvaras vid 4 °C) • LanthaScreen™ Tb-anti-LRRK2 [pSer935] antikropp, 1 rör (förvaras vid -°20 C) • Instrumentkontroll Tb TR-FRET Kit (förvaras vid 4 °C) • LanthaScreen™ LRRK2 [pSer935] Cellular Assay Kit Protocol (Förvaras i rumstemperatur) |
| Beskrivning | LanthaScreen™ LRRK2 [pSer935] Cellular Assay Kit, 1 Kit, Fluorescent Detection Method, Kinases Druggable Target, LanthaScreen™ System, TR-FRET (Activity) Readout, Room Temperature Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | TR-FRET |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Inkluderar | 5 tubes BacMam LRRK2-GFP 1mL, Store at 4°C, 1 tube LanthaScreen™ 6X Lysis Buffer, Store at 4°C, 1 Tube LanthaScreen™ Tb-anti-LRRK2 [pSer935] Antibody, Store at –20°C, 1 Instrument Control Tb TR-FRET Kit, Store at 4°C, 1 LanthaScreen™ LRRK2 [pSer935] Cellular Assay Kit Protocol, Store at room temperature |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Visa mer |