missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K9me2 Antibody
Beskrivning
- The LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K9me2 Antibody is a key component of the BacMam Histone H3K9me2 Cellullar Assay (A14161)
- It allows for the investigation of dimethylation at lysine 9 on histone H3
- This enables screening for potential inhibitors of methyl transferases and demethylases associated with Lys9 dimethylation in their natural complexes
- For research use only
- Not for human or animal therapeutic or diagnostic use
LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K9me2 Antibody Allows Users to:
- Identify more relevant inhibitors since the methyl transferases and demethylases are in their natural protein complexes
- Conserve precious cell samples with a homogenous assay format that can be easily miniaturized
- Improve data quality with the advantages of TR-FRET
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1000 nM, 0.15 mg/mL |
| Konjugera | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Store the LanthaScreen™ Tb-anti-histone H3K9me2 Antibody at -20°C |
| Form | Liquid |
| Frakt skick | Dry Ice |
| Måländringstillstånd | Methylated |
| Produktlinje | LanthaScreen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?