Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-DUB-substrat
Beskrivning
Debiquitinerande enzymer (DUB) fyller hushållsfunktioner genom att upprätthålla pooler av aktivt ubiquitin, samt reglerande funktion genom att rädda specifika målproteiner från nedbrytning av proteasomen. LanthaScreen™ Tb-DUB-substratet är ett allmänt substrat för analys av DUB-aktivitet i ett höggenomströmningsanalysformat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kromagen Kvantitet | 100μg |
| Innehåll och lagring | LanthaScreen™ DUB-substat i HEPES-buffrad saltlösning. Förvara vid -80 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Fryst |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, proteasome biology, biochemical proteasome assays, epigenetics assays for drug discovery |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Kvantitet | 100μ g |
| Substrat | DUBBA |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Typ av substrat | Dekonjugerande enzymsubstrat |
| Visa mer |