Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-pATF2 (pSer71) Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-pATF2 (pSer71) Antibody Kit
42520.00 SEK - 186900.00 SEK
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11525046
|
Thermo Scientific™
PV4451 |
25 μg |
42520.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
10175772
|
Thermo Scientific™
PV4452 |
1 mg |
186900.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
A member of the leucine zipper family of DNA binding proteins, ATF2 (activating transcription factor 2) is phosphorylated at Ser71 by members of the JNK and p38 families of kinases.For use with the GFP-ATF2 physiological protein substrate (PV4445) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.