Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-PY20 Antibody Kit
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the pY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate.
9130.00 SEK - 127600.00 SEK
Specifikationer
Formatera 384-well Plate
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11553457
Visa dokument
Thermo Scientific™
PV3552
25 μg
9130.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10042672
Visa dokument
Thermo Scientific™
PV3553
1 mg
127600.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the pY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate.
For use in combination with Fluorescein-poly-GT (Cat. No. PV3610) or Fluorescein-poly-GAT (PV3611) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Specifikationer
Specifikationer
384-well Plate
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer