Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
Beskrivning
- Som en del av LanthaScreen™ TR-FRET verktygslåda med analysreagenser, LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate-märkningsreagens är tillgängligt för analysutveckling
- Den tiolreaktiva maleimidgruppen kan konjugeras till praktiskt taget vilken peptid eller protein som helst som innehåller en eller flera tillgängliga tiolgrupper, såsom tiolgruppen som finns på en cysteinrest
- Energiöverföring från terbiumdonatorn till en lämplig acceptor såsom fluorescein detekteras lätt genom att övervaka en ökning i acceptorfluorescensintensitet
- Se användarhandboken för ett applikationsbaserat protokoll för cysteininnehållande peptider eller proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Thiol Reactive Tb Chelate |
| Innehåll och lagring | LanthaScreen™ TR-FRET-märkningsreagens tillhandahålls lyofiliserade. Förvaras vid -20 °C, torkat och skyddat från ljus. Efter beredning ska terbiumlantanidkelater förvaras på is och användas inom samma dag. |
| Frakt skick | Torr is |
| Produktlinje | LanthaScreen |