Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
Produktkod. 11543467
Change view
Kvantitet:
1 mg
10μ g
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11543467 10μ g 10µg
10082552 1 mg 1mg
11533467 100μ g 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11543467 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV3580
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
  • Som en del av LanthaScreen™ TR-FRET verktygslåda med analysreagenser, LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate-märkningsreagens är tillgängligt för analysutveckling
  • Den tiolreaktiva maleimidgruppen kan konjugeras till praktiskt taget vilken peptid eller protein som helst som innehåller en eller flera tillgängliga tiolgrupper, såsom tiolgruppen som finns på en cysteinrest
  • Energiöverföring från terbiumdonatorn till en lämplig acceptor såsom fluorescein detekteras lätt genom att övervaka en ökning i acceptorfluorescensintensitet
  • Se användarhandboken för ett applikationsbaserat protokoll för cysteininnehållande peptider eller proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10μ g
Produkttyp Thiol Reactive Tb Chelate
Innehåll och lagring LanthaScreen™ TR-FRET-märkningsreagens tillhandahålls lyofiliserade. Förvaras vid -20 °C, torkat och skyddat från ljus. Efter beredning ska terbiumlantanidkelater förvaras på is och användas inom samma dag.
Frakt skick Torr is
Produktlinje LanthaScreen