Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Coactivator Assay Kit
Description
De LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Coactivator Assay Kit använder en ER alfa ligand-bindande domän (ER alpha-LBD) märkt med glutation-S-transferas (GST ), en terbium (Tb)-märkt anti-GST-antikropp och en fluorescein-märkt samaktivatorpeptid i ett homogent mix-and-read-analysformat.
Agonistläge
Att köra LanthaScreen TR-FRET ER alfa Coactivator Assay i agonistläge (för att identifiera agonistföreningar), ER alfa-LBD tillsätts till ligandtestföreningar, följt av tillsats av en blandning av fluorescein-koaktivatorpeptid och Tb-anti-GST-antikropp. Efter inkubation vid rumstemperatur beräknas TR-FRET 520:495 nm emissionsförhållandet och används för att bestämma EC50 från en dosresponskurva för föreningen. Baserat på biologin för ER-alfa-koaktivatorpeptidinteraktionen är denna ligand EC50 ett sammansatt värde som representerar mängden ligand som krävs för att binda till receptorn, åstadkomma en konformationsförändring och rekrytera koaktivatorpeptid.
Antagonistläge
Att köra LanthaScreen TR-FRET ER alfa Coactivator Assay i antagonistläge (för att identifiera antagonistföreningar), ER alfa-LBD tillsätts till ligandtestföreningar, följt av tillsats av en blandning av agonist, fluorescein-koaktivatorpeptid och terbium (Tb)-märkt anti-GST-antikropp. Koncentrationen av agonist som används i detta läge är EC80-koncentrationen som bestäms genom att först köra analysen i agonistläge.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 1 rör ER alfa-ligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 °C) 1 tub peptid (förvaras vid -5 till -30 °C) 2 flaskor TR-FRET Buffer (förvaras vid -5 till -°30 C) 1 tub Tb-Anti-GST Ab (förvaras vid -5 till -°30 C) 1 tub DTT (förvaras vid -5 till -30 °C) |
| För användning med (applikation) | Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Kvantitet | 800 x 20μ L-analyser |
| Typ | Coactivator Assay Kit |