Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit, kanin
Produktkod. 15333806
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15333806
Brand: Thermo Scientific™ A15142
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för high-throughput screening (HTS) av ligander för pregnan X-receptorn (PXR), även känd som steroid- och xenobiotiska receptorn (SXR).
Detta kit innehåller Rabbit Tb-Anti-GST antikropp; andra kitkomponenter är samma som kit PV4839:
De LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för high-throughput screening (HTS) av ligander för pregnan X-receptorn (PXR), även känd som steroid- och xenobiotiska receptorn (SXR). Satsen använder en terbium (Tb)-märkt anti-GST-antikropp, en fluorescerande liten molekyl PXR-ligand (Fluormone™ PXR (SXR) Green), och en human PXR (SXR) ligandbindande domän som är märkt med glutation S-transferas (GST ) i ett homogent mix-and-read-analysformat.
För att analysera:
När du kör LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) kompetitiv bindningsanalys, en Tb-märkt anti-GST-antikropp används för att indirekt märka receptorn genom att binda till dess GST märka. Kompetitiv ligandbindning detekteras av en testförenings förmåga att förskjuta en fluorescerande ligand (spårämne) från receptorn, vilket resulterar i en förlust av FRET-signal mellan Tb-anti-GST-antikroppen och spårämnet (Figur 1). Denna typ av bindningsanalys är analog med radioligandbaserade analyser, förutom att den eliminerar hanteringen av radioaktivitet och möjliggör ett homogent, ''endast tillägg''-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Konjugera Tb (terbium)
Beskrivning LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit, Rabbit, 800 x 20μL Assays, Green, 384-Well Plate Format, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Druggable Target, Tb (Terbium) Label, TR-FRET Readout, Nuclear Receptor Assay
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Inkluderar Tb-anti-GST Antibody (Rabbit), PXR(SXR)-LBD, GST, fluormone PXR(SXR) green, TR-FRET PXR(SXR) assay buffer, 1M DTT
Ligandkopplingsmetod Competitive ligand binding
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Regulatorisk status For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Förpackning 384-brunnars tallrik
Förvaringsbuffert TR-FRET PXR(SXR) assay buffer
Innehåll och lagring •Tb-anti-GST-antikropp (kanin) (förvaras vid -°20 C)
• PXR(SXR)-LBD, GST (-°80 C)
• Fluormone PXR(SXR) Grön (-°20 C)
• TR-FRET PXR(SXR) analysbuffert (4 °C)
• 1M DTT (-20 °C eller -80 °C)
Analyskategori Biokemisk analys
Drogbart mål Nukleära receptorer
Avläsning TR-FRET (bindande)
Produktlinje LanthaScreen™
För användning med (applikation) Nuclear Receptor Assay, TR-FRET
Ligand PXR
Produkttyp TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit
Antal analyser 800 x 20μ L