missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lanthionine Ketimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanthionine Ketimine |
| CAS | 83923-11-9 |
| Molekylformel | C6 H7 N O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid, (3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid, L-Lanthionine Ketimine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4S/c8-5(9)3-1-12-2-4(7-3)6(10)11/h3H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CSCC(=N1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3R)-3,6-dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.189 |
| Formel vikt | 189.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?