Läs mer
LAP (TGF-beta 1) Antibody (1015022), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB77541MFV610
4496.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18556978
  • 5545.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
LAP (TGF-beta 1) Monoclonal antibody specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
LAP (TGF-beta 1)
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
7040
Store at 4C in the dark.
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
1015022
ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LAP (TGF-beta 1), Met1-Ser390, Accession # P01137
RUO
Primary
Human
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis