missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lapachol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lapachol |
| CAS | 84-79-7 |
| Molekylformel | C15 H14 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (7CI,8CI), Lapachol (6CI), 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, Bethabarra Wood, C.I. 75490, C.I. Natural Yellow 16, Greenhartin, Ipe-tobacco Wood, Lapachol Wood, NSC 11905, NSC 629756, Surinam Greenheart Wood, Taigu Wood, Taiguic acid, Tecomin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=CCC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O)C |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-(3-metylbut-2-enyl)naftalen-1,4-díon |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vikt | 242.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?