Läs mer
Lapachol, TRC
Produktkod. 30483591
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30483591 250 mg
1 options
Produktkod. 30483591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL175100250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lapachol
CAS 84-79-7
Molekylformel C15 H14 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (7CI,8CI), Lapachol (6CI), 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, Bethabarra Wood, C.I. 75490, C.I. Natural Yellow 16, Greenhartin, Ipe-tobacco Wood, Lapachol Wood, NSC 11905, NSC 629756, Surinam Greenheart Wood, Taigu Wood, Taiguic acid, Tecomin
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3
LEDER CC(=CCC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O)C
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-(3-metylbut-2-enyl)naftalen-1,4-díon
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.0943