Läs mer
Lapatinib-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lapatinib-13C2,15N |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)/i11+1,12+1,32+1 |