Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lapatinib
Produktkod. 15861012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861012 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15861012 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462360010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 231277-92-2 | C29H26ClFN4O4S | 581.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lapatinib
CAS 231277-92-2
Molekylformel C29H26ClFN4O4S
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)CCNCC1=CC=C(O1)C1=CC=C2N=CN=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)C2=C1
IUPAC-namn N-{3-klor-4-[(3-fluorfenyl)metoxi]fenyl}-6-(5-{[(2-metansulfonyletyl)amino]metyl}furan-2-yl)kinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 581.06
Formel vikt 581.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.