Läs mer
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Beskrivning
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lapatinib ditosylate |
| CAS | 388082-77-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C43H42ClFN4O10S3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 925.46 |
| Visa mer |