Läs mer
Lapatinib Ditosylatmonohydrat, TRC
Produktkod. 30472764
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472764 10 mg
30472462 1 mg
30468524 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30472764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17581310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 388082-78-8
Molekylformel C29 H26 Cl F N4 O4 S . 2 C7 H8 O3 S . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 943.48
Synonym 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, 4-methylbenzenesulfonate, hydrate (1:2:1), 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, bis(4-methylbenzenesulfonate), monohydrate (9CI), Lapatinib ditosylate monohydrate, GW 572016F, GW 572016F
IUPAC-namn N-[3-klor-4-[(3-fluorfenyl)metoxi]fenyl]-6-[5-[(2-metylsulfonyletylamino)metyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amin; 4-metylbensensulfonsyra; hydratera
LEDER O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)CCNCc3oc(cc3)c4ccc5ncnc(Nc6ccc(OCc7cccc(F)c7)c(Cl)c6)c5c4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lapatinib Ditosylate Monohydrate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H26ClFN4O4S.2C7H8O3S.H2O/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35);2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Formel vikt 942.1841